3-Chloro-2-(piperidin-3-ylmethoxy)-5-trifluoromethyl-pyridine hydrochloride
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
3-Chloro-2-(piperidin-3-ylmethoxy)-5-(trifluoromethyl)pyridine hydrochloride
PC408405-500MG
APOSPC408405-500MGEA
735
EUR
APOSPC408405-500MG
3-Chloro-2-(piperidin-3-ylmethoxy)-5-trifluoromethyl-pyridine hydrochloride
3-Chloro-2-(piperidin-3-ylmethoxy)-5-trifluoromethyl-pyridine hydrochloride
Formel:
C₁₂H₁₄ClF₃N₂O·ClH Molecular Weight: 331,162 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD22631682 CAS-Nummer: 1417793-17-9 |