3-(S)-Pyrrolidin-3-yl-2-trifluoromethyl-3H-imidazo[4,5-b]pyridine
Lieferant: Apollo Scientific
PC408407-500MG
APOSPC408407-500MGEA
1080
EUR
APOSPC408407-500MG
3-(S)-Pyrrolidin-3-yl-2-trifluoromethyl-3H-imidazo[4,5-b]pyridine
3-(S)-Pyrrolidin-3-yl-2-trifluoromethyl-3H-imidazo[4,5-b]pyridine
Formel:
C₁₁H₁₁F₃N₄ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD22631751 CAS-Nummer: 1417789-01-5 |