1-(3-Fluoro-benzyl)-2-(piperidin-4-ylmethoxy)-1H-benzoimidazole hydrochloride
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 1-(3-Fluorobenzyl)-2-(piperidin-4-ylmethoxy)-1H-benzo[d]imidazole hydrochloride
PC408409-500MG
APOSPC408409-500MGEA 735 EUR
APOSPC408409-500MG
1-(3-Fluoro-benzyl)-2-(piperidin-4-ylmethoxy)-1H-benzoimidazole hydrochloride
1-(3-Fluoro-benzyl)-2-(piperidin-4-ylmethoxy)-1H-benzoimidazole hydrochloride
Formel: C₂₀H₂₂FN₃O·ClH
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD22631652
CAS-Nummer: 1417792-99-4