(S)-1-[3-(Cyclopropyl-methyl-amino)-propyl]-1-(4-fluoro-phenyl)-1,3-dihydro-isobenzofuran-5-carbonitrile
Lieferant: Apollo Scientific
PC408411-500MG
APOSPC408411-500MGEA
865
EUR
APOSPC408411-500MG
(S)-1-[3-(Cyclopropyl-methyl-amino)-propyl]-1-(4-fluoro-phenyl)-1,3-dihydro-isobenzofuran-5-carbonitrile
(S)-1-[3-(Cyclopropyl-methyl-amino)-propyl]-1-(4-fluoro-phenyl)-1,3-dihydro-isobenzofuran-5-carbonitrile
Formel:
C₂₂H₂₃FN₂O Molecular Weight: 350,429 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD24369843 CAS-Nummer: 1421026-41-6 |