4-(3-Fluoro-benzenesulphinylmethyl)-piperidine-1-carboxylic acid tert-butyl ester
Lieferant: Apollo Scientific
PC408413-500MG
APOSPC408413-500MGEA
786
EUR
APOSPC408413-500MG
4-(3-Fluoro-benzenesulphinylmethyl)-piperidine-1-carboxylic acid tert-butyl ester
4-(3-Fluoro-benzenesulphinylmethyl)-piperidine-1-carboxylic acid tert-butyl ester
Formel:
C₁₇H₂₄FNO₃S Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD24369846 CAS-Nummer: 1420873-25-1 |