(1-(5-Fluoropyrimidin-2-yl)piperidin-3-yl)methanamine hydrochloride
Lieferant: Apollo Scientific
PC408419-500MG
APOSPC408419-500MGEA
619
EUR
APOSPC408419-500MG
(1-(5-Fluoropyrimidin-2-yl)piperidin-3-yl)methanamine hydrochloride
(1-(5-Fluoropyrimidin-2-yl)piperidin-3-yl)methanamine hydrochloride
Formel:
C₁₀H₁₅FN₄·ClH Molecular Weight: 246,712 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD22576794 CAS-Nummer: 1420880-86-9 |