tert-Butyl ((1-(1-(4-fluorobenzyl)-1H-benzo[d]imidazol-2-yl)piperidin-4-yl)methyl)carbamate
Lieferant: Apollo Scientific
PC408420-500MG
APOSPC408420-500MGEA
619
EUR
APOSPC408420-500MG
tert-Butyl ((1-(1-(4-fluorobenzyl)-1H-benzo[d]imidazol-2-yl)piperidin-4-yl)methyl)carbamate
tert-Butyl ((1-(1-(4-fluorobenzyl)-1H-benzo[d]imidazol-2-yl)piperidin-4-yl)methyl)carbamate
Formel:
C₂₅H₃₁FN₄O₂ Molecular Weight: 438,538 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD24379041 CAS-Nummer: 1420888-80-7 |