tert-Butyl 5-fluorospiro[indoline-3,4'-piperidine]-1'-carboxylate 96%
Lieferant: Apollo Scientific
PC408429-250MG
APOSPC408429-250MGEA
166
EUR
APOSPC408429-250MG
tert-Butyl 5-fluorospiro[indoline-3,4'-piperidine]-1'-carboxylate 96%
tert-Butyl 5-fluorospiro[indoline-3,4'-piperidine]-1'-carboxylate
Formel:
C₁₇H₂₃FN₂O₂ Molecular Weight: 306,375 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD12198573 CAS-Nummer: 167484-91-5 |