5-Bromo-6-fluoro-3-iodopyridin-2-amine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
PC408449-100MG
APOSPC408449-100MGEA
429
EUR
APOSPC408449-100MG
5-Bromo-6-fluoro-3-iodopyridin-2-amine 95%
5-Bromo-6-fluoro-3-iodopyridin-2-amine
Formel:
C₅H₃BrFIN₂ Molecular Weight: 316,898 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD31631578 CAS-Nummer: 1207625-26-0 |