5-Trifluoromethyl-1H-indole-2-carboxylic acid 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
5-(Trifluoromethyl)-1H-indole-2-carboxylic acid
PC408513-250MG
APOSPC408513-250MGEA
139
EUR
APOSPC408513-250MG
5-Trifluoromethyl-1H-indole-2-carboxylic acid 95+%
5-Trifluoromethyl-1H-indole-2-carboxylic acid
Formel:
C₁₀H₆F₃NO₂ Molecular Weight: 229,16 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD03095229 CAS-Nummer: 496946-78-2 |