6-Fluoro-5-methyl-4-pyrimidinamine 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
6-Fluoro-5-methylpyrimidin-4-amine
PC408550-250MG
APOSPC408550-250MGEA
84.1
EUR
APOSPC408550-250MG
6-Fluoro-5-methyl-4-pyrimidinamine 95+%
6-Fluoro-5-methyl-4-pyrimidinamine
Formel:
C₅H₆FN₃ Molecular Weight: 127.12 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD10000602 CAS-Nummer: 18260-69-0 |