5-Fluoro-2-(methylsulphonyl)pyrimidine
Lieferant: Apollo Scientific
PC408558-1G
APOSPC408558-1GEA
184
EUR
APOSPC408558-1G
5-Fluoro-2-(methylsulphonyl)pyrimidine
5-Fluoro-2-(methylsulphonyl)pyrimidine
Formel:
C₅H₅FN₂O₂S Molecular Weight: 176,169 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00223684 CAS-Nummer: 6090-38-6 |