2-Amino-4,6-difluorobenzoic acid
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC4086-250MG
APOSPC4086-250MGEA
21.9
EUR
APOSPC4086-250MG
2-Amino-4,6-difluorobenzoic acid
2-Amino-4,6-difluorobenzoic acid
Formel:
C₇H₅F₂NO₂ Molecular Weight: 173,1169 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD03618449 CAS-Nummer: 126674-77-9 |