5-(Pentafluoroethyl)nicotinaldehyde
Lieferant: Apollo Scientific
PC408800-1G
APOSPC408800-1GEA
1510
EUR
APOSPC408800-1G
5-(Pentafluoroethyl)nicotinaldehyde
5-(Pentafluoroethyl)nicotinaldehyde
Formel:
C₈H₄F₅NO Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD28122861 CAS-Nummer: 1816285-08-1 |