2-Chloro-5-(pentafluoroethyl)pyridine
Lieferant: Apollo Scientific
PC408808-1G
APOSPC408808-1GEA
1870
EUR
APOSPC408808-1G
2-Chloro-5-(pentafluoroethyl)pyridine
2-Chloro-5-(pentafluoroethyl)pyridine
Formel:
C₇H₃ClF₅N Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD17677154 CAS-Nummer: 118559-21-0 |