2-Cyano-6-(pentafluoroethyl)pyridine
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
2-Pyridinecarbonitrile, 6-(1,1,2,2,2-pentafluoroethyl)-, 6-Pentafluoroethylpyridine-2-carbonitrile, 6-(Pentafluoroethyl)-2-pyridinecarbonitrile
PC408814-1G
APOSPC408814-1GEA
1440
EUR
APOSPC408814-1G
2-Cyano-6-(pentafluoroethyl)pyridine
2-Cyano-6-(pentafluoroethyl)pyridine
Formel:
C₈H₃F₅N₂ Molecular Weight: 222,12 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD28122873 CAS-Nummer: 1237431-49-0 |