2-(Pentafluoroethyl)benzonitrile
Lieferant: Apollo Scientific
PC408823-1G
APOSPC408823-1GEA
1440
EUR
APOSPC408823-1G
2-(Pentafluoroethyl)benzonitrile
2-(Pentafluoroethyl)benzonitrile
Formel:
C₉H₄F₅N Molecular Weight: 221,127 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD28122881 CAS-Nummer: 1823319-98-7 |