2-(Pentafluoroethyl)benzaldehyde
Lieferant: Apollo Scientific
PC408825-1G
APOSPC408825-1GEA
1730
EUR
APOSPC408825-1G
2-(Pentafluoroethyl)benzaldehyde
2-(Pentafluoroethyl)benzaldehyde
Formel:
C₉H₅F₅O Molecular Weight: 224,127 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD22045188 CAS-Nummer: 133391-50-1 |