1-Nitro-3-(pentafluoroethyl)benzene
Lieferant: Apollo Scientific
PC408831-1G
APOSPC408831-1GEA 2020 EUR
APOSPC408831-1G
1-Nitro-3-(pentafluoroethyl)benzene
1-Nitro-3-(pentafluoroethyl)benzene
Formel: C₈H₄F₅NO₂
Molecular Weight: 241,115 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD22053411
CAS-Nummer: 656-84-8