1-Nitro-4-(pentafluoroethyl)benzene
Lieferant: Apollo Scientific
PC408832-1G
APOSPC408832-1GEA
1510
EUR
APOSPC408832-1G
1-Nitro-4-(pentafluoroethyl)benzene
1-Nitro-4-(pentafluoroethyl)benzene
Formel:
C₈H₄F₅NO₂ Molecular Weight: 241,115 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD28122885 CAS-Nummer: 60979-14-8 |