2-(Pentafluoroethyl)aniline
Lieferant: Apollo Scientific
PC408833-1G
APOSPC408833-1GEA 1440 EUR
APOSPC408833-1G
2-(Pentafluoroethyl)aniline
2-(Pentafluoroethyl)aniline
Formel: C₈H₆F₅N
Molecular Weight: 211,132 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD24646210
CAS-Nummer: 60979-05-7