3-(Pentafluoroethyl)aniline
Lieferant: Apollo Scientific
PC408834-1G
APOSPC408834-1GEA
1440
EUR
APOSPC408834-1G
3-(Pentafluoroethyl)aniline
3-(Pentafluoroethyl)aniline
Formel:
C₈H₆F₅N Molecular Weight: 211,132 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD12196928 CAS-Nummer: 710-74-7 |