2,6-Dichloro-4-(pentafluoroethyl)pyridine
Lieferant: Apollo Scientific
PC408837-1G
APOSPC408837-1GEA
1440
EUR
APOSPC408837-1G
2,6-Dichloro-4-(pentafluoroethyl)pyridine
2,6-Dichloro-4-(pentafluoroethyl)pyridine
Formel:
C₇H₂Cl₂F₅N Molecular Weight: 265,995 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD28122886 CAS-Nummer: 1816287-98-5 |