2,6-Dichloro-3-(pentafluoroethyl)pyridine
Lieferant: Apollo Scientific
PC408838-1G
APOSPC408838-1GEA
1510
EUR
APOSPC408838-1G
2,6-Dichloro-3-(pentafluoroethyl)pyridine
2,6-Dichloro-3-(pentafluoroethyl)pyridine
Formel:
C₇H₂Cl₂F₅N Molecular Weight: 265,995 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD28122887 CAS-Nummer: 1816287-43-0 |