3-Bromo-4-(pentafluoroethyl)pyridine
Lieferant: Apollo Scientific
PC408840-1G
APOSPC408840-1GEA 2310 EUR
APOSPC408840-1G
3-Bromo-4-(pentafluoroethyl)pyridine
3-Bromo-4-(pentafluoroethyl)pyridine
Formel: C₇H₃BrF₅N
Molecular Weight: 276,001 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD28122889
CAS-Nummer: 1816286-96-0