3-Bromo-2-(pentafluoroethyl)pyridine
Lieferant: Apollo Scientific
PC408841-1G
APOSPC408841-1GEA
1730
EUR
APOSPC408841-1G
3-Bromo-2-(pentafluoroethyl)pyridine
3-Bromo-2-(pentafluoroethyl)pyridine
Formel:
C₇H₃BrF₅N Molecular Weight: 276,001 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD28122890 CAS-Nummer: 1816283-70-1 |