5-(Pentafluoroethyl)pyridin-2-amine
Lieferant: Apollo Scientific
PC408845-1G
APOSPC408845-1GEA
1660
EUR
APOSPC408845-1G
5-(Pentafluoroethyl)pyridin-2-amine
5-(Pentafluoroethyl)pyridin-2-amine
Formel:
C₇H₅F₅N₂ Molecular Weight: 212,12 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD28122893 CAS-Nummer: 1427789-94-3 |