2-(Pentafluoroethyl)isonicotinaldehyde
Lieferant: Apollo Scientific
PC408846-1G
APOSPC408846-1GEA
2310
EUR
APOSPC408846-1G
2-(Pentafluoroethyl)isonicotinaldehyde
2-(Pentafluoroethyl)isonicotinaldehyde
Formel:
C₈H₄F₅NO Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD28122894 CAS-Nummer: 1816283-24-5 |