N-t-BOC-cis-4-Fluoro-L-proline methyl ester 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
Boc-cis-4-F-Pro-OMe, (2S,4S)-1-tert-Butyl 2-methyl 4-fluoropyrrolidine-1,2-dicarboxylate
PC409006-1G
APOSPC409006-1GEA
119
EUR
APOSPC409006-1G
N-t-BOC-cis-4-Fluoro-L-proline methyl ester 95+%
N-t-BOC-cis-4-Fluoro-L-proline methyl ester
Formel:
C₁₁H₁₈FNO₄ Molecular Weight: 247.263 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD11054130 CAS-Nummer: 203866-16-4 |