1-Boc-3-fluoro-4-pyrrolidinone
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: tert-Butyl 3-fluoro-4-oxopyrrolidine-1-carboxylate, 4-Fluoropyrrolidin-3-one, N-BOC protected
PC409012-1G
APOSPC409012-1GEA 394 EUR
APOSPC409012-1G
1-Boc-3-fluoro-4-pyrrolidinone
1-Boc-3-fluoro-4-pyrrolidinone
Formel: C₉H₁₄FNO₃
Molecular Weight: 203,213 g/mol
Schmelzpunkt: 81…82 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD08274459
CAS-Nummer: 845894-03-3