N-BOC-cis-4-Trifluoromethyl-L-proline
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
(2S,4S)-1-(tert-Butoxycarbonyl)-4-(trifluoromethyl)pyrrolidine-2-carboxylic acid, (4S)-1-(tert-Butoxycarbonyl)-4-(trifluoromethyl)-L-proline
PC409016-1G
APOSPC409016-1GEA
1090
EUR
APOSPC409016-1G
N-BOC-cis-4-Trifluoromethyl-L-proline
N-BOC-cis-4-Trifluoromethyl-L-proline
Formel:
C₁₁H₁₆F₃NO₄ Molecular Weight: 283,244 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD08460520 CAS-Nummer: 470482-41-8 |