4-Fluorocyclohexanone
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC409038-1G
PC409038-250MG
APOSPC409038-1GEA
1060
EUR
APOSPC409038-1G
APOSPC409038-250MG
4-Fluorocyclohexanone
4-Fluorocyclohexanone
Formel:
C₆H₉FO Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD11520472 CAS-Nummer: 68223-64-3 UN: 1993 ADR: 3,III |