Ethyl-1-benzyl-5,5-difluoro-4-oxo-piperidine-3-carboxylate 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
PC409044-250MG
APOSPC409044-250MGEA
104
EUR
APOSPC409044-250MG
Ethyl-1-benzyl-5,5-difluoro-4-oxo-piperidine-3-carboxylate 95+%
Formel:
C₁₅H₁₇F₂NO₃ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD16036533 CAS-Nummer: 1067915-34-7 |