N-t-BOC-5,5-Difluoropiperidine-3-Methanol
Lieferant: Apollo Scientific
PC409052-250MG
APOSPC409052-250MGEA
1060
EUR
APOSPC409052-250MG
N-t-BOC-5,5-Difluoropiperidine-3-Methanol
N-t-BOC-5,5-Difluoropiperidine-3-Methanol
Formel:
C₁₁H₁₉F₂NO₃ Molecular Weight: 251,27 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD16875553 CAS-Nummer: 1262412-64-5 |