2,2,2-Trifluoro-1-(6-(trifluoromethyl)pyridin-3-yl)ethanol 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
PC409525-1G
APOSPC409525-1GEA
365
EUR
APOSPC409525-1G
2,2,2-Trifluoro-1-(6-(trifluoromethyl)pyridin-3-yl)ethanol 95+%
2,2,2-Trifluoro-1-(6-(trifluoromethyl)pyridin-3-yl)ethanol
Formel:
C₈H₅F₆NO Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD11226776 CAS-Nummer: 1092353-05-3 |