4-Bromo-1-(4-fluorobenzyl)-3-nitro-1H-pyrazole
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
4-Bromo-1-[(4-fluorophenyl)methyl]-3-nitro-1H-pyrazole
PC410027-1G
APOSPC410027-1GEA
516
EUR
APOSPC410027-1G
4-Bromo-1-(4-fluorobenzyl)-3-nitro-1H-pyrazole
4-Bromo-1-(4-fluorobenzyl)-3-nitro-1H-pyrazole
Formel:
C₁₀H₇BrFN₃O₂ Molecular Weight: 300.084 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD03468600 CAS-Nummer: 512824-95-2 |