4-[4-(Difluoromethoxy)phenyl]-2-hydrazinylpyrimidine
Lieferant: Apollo Scientific
PC410045-1G
APOSPC410045-1GEA
386
EUR
APOSPC410045-1G
4-[4-(Difluoromethoxy)phenyl]-2-hydrazinylpyrimidine
4-[4-(Difluoromethoxy)phenyl]-2-hydrazinylpyrimidine
Formel:
C₁₁H₁₀F₂N₄O Molecular Weight: 252,22 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD08556206 CAS-Nummer: 932240-78-3 |