4-Chloro-1-[(2,5-difluorophenoxy)methyl]-3-nitro-1H-pyrazole
Lieferant: Apollo Scientific
PC410061-1G
APOSPC410061-1GEA
516
EUR
APOSPC410061-1G
4-Chloro-1-[(2,5-difluorophenoxy)methyl]-3-nitro-1H-pyrazole
4-Chloro-1-[(2,5-difluorophenoxy)methyl]-3-nitro-1H-pyrazole
Formel:
C₁₀H₆ClF₂N₃O₃ Molecular Weight: 289,623 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD08558152 CAS-Nummer: 1020724-23-5 |