4-Chloro-1-[(2-fluorophenoxy)methyl]-3-nitro-1H-pyrazole
Lieferant: Apollo Scientific
PC410062-1G
APOSPC410062-1GEA 386 EUR
APOSPC410062-1G
4-Chloro-1-[(2-fluorophenoxy)methyl]-3-nitro-1H-pyrazole
4-Chloro-1-[(2-fluorophenoxy)methyl]-3-nitro-1H-pyrazole
Formel: C₁₀H₇ClFN₃O₃
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD08558153
CAS-Nummer: 1020724-26-8