4-(2,2,3,3-Tetrafluoropropoxy)aniline hydrochloride
Lieferant: Apollo Scientific
PC410076-1G
APOSPC410076-1GEA
516
EUR
APOSPC410076-1G
4-(2,2,3,3-Tetrafluoropropoxy)aniline hydrochloride
4-(2,2,3,3-Tetrafluoropropoxy)aniline hydrochloride
Formel:
C₉H₉F₄NO·ClH Molecular Weight: 259,628 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD25371100 CAS-Nummer: 109230-81-1 |