1-(2,2-Difluoroethyl)-1H-pyrazol-4-amine hydrochloride
Lieferant: Apollo Scientific
PC410084-1G
APOSPC410084-1GEA
386
EUR
APOSPC410084-1G
1-(2,2-Difluoroethyl)-1H-pyrazol-4-amine hydrochloride
1-(2,2-Difluoroethyl)-1H-pyrazol-4-amine hydrochloride
Formel:
C₅H₈ClF₂N₃ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD15142911 CAS-Nummer: 1197231-23-4 |