1-[(2-Fluorophenoxy)methyl]-1H-pyrazol-4-amine hydrochloride
Lieferant: Apollo Scientific
PC410085-1G
APOSPC410085-1GEA
647
EUR
APOSPC410085-1G
1-[(2-Fluorophenoxy)methyl]-1H-pyrazol-4-amine hydrochloride
1-[(2-Fluorophenoxy)methyl]-1H-pyrazol-4-amine hydrochloride
Formel:
C₁₀H₁₀FN₃O·ClH Molecular Weight: 243,665 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD25370980 CAS-Nummer: 1431963-66-4 |