1-(2,2-Difluoroethyl)piperazine dihydrochloride
Lieferant: Apollo Scientific
PC410091-1G
APOSPC410091-1GEA
647
EUR
APOSPC410091-1G
1-(2,2-Difluoroethyl)piperazine dihydrochloride
1-(2,2-Difluoroethyl)piperazine dihydrochloride
Formel:
C₆H₁₂F₂N₂·2ClH Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD25371148 CAS-Nummer: 1225276-98-1 |