3-Fluoro-4-(piperidin-1-yl)aniline hydrochloride
Lieferant: Apollo Scientific
PC410098-1G
APOSPC410098-1GEA
232
EUR
APOSPC410098-1G
3-Fluoro-4-(piperidin-1-yl)aniline hydrochloride
3-Fluoro-4-(piperidin-1-yl)aniline hydrochloride
Formel:
C₁₁H₁₅FN₂·ClH Molecular Weight: 230,71 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD16294066 CAS-Nummer: 1245569-19-0 |