2-Amino-4-(4-fluorophenyl)thiophene-3-carboxamide
Lieferant: Apollo Scientific
PC410102-1G
APOSPC410102-1GEA
516
EUR
APOSPC410102-1G
2-Amino-4-(4-fluorophenyl)thiophene-3-carboxamide
2-Amino-4-(4-fluorophenyl)thiophene-3-carboxamide
Formel:
C₁₁H₉FN₂OS Molecular Weight: 236,265 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD02855014 CAS-Nummer: 61019-24-7 |