2-(2,2,2-Trifluoroethoxy)pyridin-3-amine hydrochloride
Lieferant: Apollo Scientific
PC410106-1G
APOSPC410106-1GEA
828
EUR
APOSPC410106-1G
2-(2,2,2-Trifluoroethoxy)pyridin-3-amine hydrochloride
2-(2,2,2-Trifluoroethoxy)pyridin-3-amine hydrochloride
Formel:
C₇H₇F₃N₂O·ClH Molecular Weight: 228,599 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD25368944 CAS-Nummer: 1431964-68-9 |