5-Amino-2-(2,2-difluoroethoxy)pyridine hydrochloride
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC410107-1G
APOSPC410107-1GEA 828 EUR
APOSPC410107-1G
5-Amino-2-(2,2-difluoroethoxy)pyridine hydrochloride
5-Amino-2-(2,2-difluoroethoxy)pyridine hydrochloride
Formel: C₇H₈F₂N₂O·ClH
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD25371174
CAS-Nummer: 1431962-78-5