3-Fluoro-4-[2-(pyrrolidin-1-yl)ethoxy]aniline hydrochloride
Lieferant: Apollo Scientific
PC410109-1G
APOSPC410109-1GEA
232
EUR
APOSPC410109-1G
3-Fluoro-4-[2-(pyrrolidin-1-yl)ethoxy]aniline hydrochloride
3-Fluoro-4-[2-(pyrrolidin-1-yl)ethoxy]aniline hydrochloride
Formel:
C₁₂H₁₇FN₂O·ClH Molecular Weight: 260,736 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD15142916 CAS-Nummer: 837421-94-0 |