4-(Cyclohexyloxy)-3-fluoroaniline hydrochloride
Lieferant: Apollo Scientific
PC410116-1G
APOSPC410116-1GEA
516
EUR
APOSPC410116-1G
4-(Cyclohexyloxy)-3-fluoroaniline hydrochloride
4-(Cyclohexyloxy)-3-fluoroaniline hydrochloride
Formel:
C₁₂H₁₆FNO·ClH Molecular Weight: 245,721 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD11499050 CAS-Nummer: 1197234-19-7 |