[4-Bromo-5-cyclopropyl-3-(difluoromethyl)-1H-pyrazol-1-yl]acetic acid
Lieferant: Apollo Scientific
PC410260-1G
APOSPC410260-1GEA
647
EUR
APOSPC410260-1G
[4-Bromo-5-cyclopropyl-3-(difluoromethyl)-1H-pyrazol-1-yl]acetic acid
[4-Bromo-5-cyclopropyl-3-(difluoromethyl)-1H-pyrazol-1-yl]acetic acid
Formel:
C₉H₉BrF₂N₂O₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD04969184 CAS-Nummer: 1001500-11-3 |